Learn More
Sartorius Absorbent Pads
presterilized in plastic magazines, which fit onto the Sartorius manual dispensing device
110.00€ - 288.00€
Codice del prodotto | Marca | Diameter (English) Outside | Diameter (Metric) Outside | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diameter (English) Outside | Diameter (Metric) Outside | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11780686
|
Sartorius
15400--50------N |
1.96 in. | 5 cm | Packaged in petridish |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11730876
|
Sartorius
15410--47----ALR |
1.85 in. | 4.7 cm | Packaged in 10 magazines |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11740876
|
Sartorius
15410--50----ALR |
1.96 in. | 50 mm | Packaged in 10 magazines |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Sartorius 1.4mm thick absorbent pads are wetted with the appropriate liquid culture medium before a membrane filter is placed on them. They come presterilized in plastic magazines, which fit onto the Sartorius manual dispensing device.
The absorbent pads are available in two diameters:
- 47mm has approx. 3ml absorption capacity
- 50mm with approx. 3.5ml absorption capacity
Specifica
Nutrient Pad |