Learn More
Sartorius Monitor Biosart™ 100
Specificamente per il controllo microbiologico di prodotti farmaceutici, alimentari, bevande, acqua e altri liquidi. I monitor Sartorius Biosart™ 100 sterili, monouso, con filtro a membrana incorporato e tampone di cellulosa, sono pronti per l'uso. Le griglie stampate facilitano il conteggio, in particolare per le microcolonie e gli elevati numeri di batteri, senza interferire con la crescita.
197.00€ - 393.00€
Specifica
Materiale adattatore Polietilene
Certificazione/Conformità ISO 7704
Monouso
Tipo di filtro Ready-to-Use Pressure Filter
Materiale Polistirene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 11
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Colore della griglia Materiale (membrana) Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Colore della griglia Materiale (membrana) Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
11813292
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
16401-47-06----K
0.45μ m Nero Nitrato di cellulosa Trays
242.00€
pezzi 48
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10669151
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
16401-47-06--ACK
0.45 μm Nero Nitrato di cellulosa Individually Packaged
393.00€
pezzi 48
11745805
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
16401-47-06-V--K
0.45 μm Nero Cellulose Nitrate Bulk
197.00€
pezzi 48
15942530
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
16401-47-07----K
0.2 μm Nero Cellulose Nitrate Trays
254.00€
pezzi 48
10164331
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
16401-47-07--ACK
0.2 μm Nero Cellulose Nitrate Individually Packaged
393.00€
pezzi 48
11765805
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
16401-47-H6----K
0.45 μm Nero Cellulose Nitrate Trays
254.00€
pezzi 48
11775805
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
16401-47-H6-V--K
0.45 μm Nero Cellulose Nitrate Bulk
197.00€
pezzi 48
Spedizione stimata: 02-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10112802
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
16402-47-06--ACK
0.45 μm Green/Dark Green Cellulose Nitrate Individually Packaged
393.00€
pezzi 48
15952530
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
16403-47-04-V--K
0.8 μm Gray/White Cellulose Nitrate Trays
197.00€
pezzi 48
11795805
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
16403-47-06-V--K
0.45 μm Gray/White Cellulose Nitrate Bulk
197.00€
pezzi 48
11705815
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
16404-47-06----K
0.45 μm White Regenerated Cellulose Trays
254.00€
pezzi 48
Spedizione stimata: 04-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Consentono l'analisi microbiologica di volumi di campioni relativamente elevati con basso tasso di microbi, in cui la filtrazione a membrana è un passaggio fondamentale. Adatti per il test di volumi ridotti con la collocazione del campione in pochi ml di soluzione NaCl fisiologica sterile. Espressamente ideati per l'analisi microbiologica di prodotti farmaceutici, alimenti, bevande, acqua e altri liquidi. Monouso sterili, con filtro a membrana incorporato e tampone di cellulosa, pronti per l'uso. Dopo la filtrazione, è sufficiente rimuovere l'imbuto da 100 ml per trasformare il monitor in una piastra di Petri. I terreni di coltura che servono a inumidire il tampone sono disponibili in pratiche fiale di plastica sterilizzate singolarmente. Unità di filtrazione pronte per l'uso, progettate per la collocazione nelle basi di collettori per vuoto. Assicura l'identificazione di tutte le colonie. I monitor sono disponibili in numerosi tipi diversi: Monitor con membrane in nitrato di cellulosa (estere di cellulosa), materiale che garantisce un'efficace conservazione, flussi elevati e una crescita ottimale delle colture. Le griglie stampate facilitano il conteggio, in particolare per le microcolonie e gli elevati numeri di batteri, senza interferire con la crescita. I tre colori dei filtri, verde, bianco e grigio (nero una volta inumidito) offrono il miglior contrasto per diversi tipi di colonie. Monitor con membrane di cellulosa rigenerate, materiale che combina grande stabilità chimica e flussi elevati, ideali per i test di carico biologico nel settore veterinario nel quale numerosi prodotti sono basati su solventi.
  • Flusso elevato
  • Alta resa complessiva
  • Disponibili confezioni singole sterili
  • Filtri a membrana certificati ISO 7704
  • Disponibili in vari colori
  • Senza aree adesive idrorepellenti
  • Omologati
  • Pronti al collegamento, facili da utilizzare e da manipolare
  • Richiedono un equipaggiamento minimo
Specifica
Specifica
Polietilene
Polistirene
Sterile
Conta delle colonie, test delle particelle e microscopia
Polietilene
Monitor Biosart™ 100
ISO 7704
Ready-to-Use Pressure Filter
100 mL
14.5 cm2
10 ml
Confezione da 48
100 ml
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Sartorius Monitor Biosart™ 100