Learn More
Sartorius Filtri a membrana in CA
Combinano caratteristiche di portata elevata e stabilità termica con bassissimo assorbimento. I filtri a membrana in acetato di cellulosa Sartorius sono particolarmente adatti per l'uso con dispositivi di filtrazione a pressione. I filtri non sterili, disponibili con numerosi diametri e dimensioni dei pori, sono forniti sfusi in confezioni di grandi dimensioni per un risparmio economico e di spazio.
Marca: Sartorius 11106--13------N
76.18 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21931" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
Combines high flow rates and thermal stability with very low adsorption characteristics. Sartorius Cellulose Acetate Membrane Filters are excellently suited for use in pressure filtration devices. Non-sterile filters in a variety of diameters and pore sizes are bulk-packed to save money and space.
- Ideali per conta delle colonie, test delle particelle, microscopia e test di sterilità
- Filtri a membrana CA di alta qualità per l’utilizzo in dispositivi di filtrazione a pressione
- Disponibili con diverse dimensioni dei pori da 0.2 μm a 5.0 μm
- I filtri da 0.2 μm sono lo standard per il filtraggio sterile delle soluzioni acquose, come terreni nutritivi, tamponi e siero
- I filtri da 5 μm possono essere usati come prefiltri per trattenere le particelle grossolane, permettendo il passaggio dei microrganismi attraverso di essi
- Filtri bianchi, non sterili senza griglie in una vasta gamma di diametri (da 13 a 100 mm)
- Possono essere sterilizzati mediante autoclavaggio a 121°C o 134°C; irradiazione gamma a 25 kGy, calore secco o ossido di etilene
I risultati delle pubblicazioni sull’assorbimento sono difficili da correlare, in quanto sono stati usati metodi di rilevamento, condizioni e sostanze diversi e le membrane sono state testate senza precedente sterilizzazione.
Specifica
Sì | |
Acetato di cellulosa | |
Non-sterile | |
Idrofilo | |
120 μm |
Bianco | |
0.45 μm | |
Per l’uso in dispositivi di filtrazione a pressione; filtrazione sterile della soluzione. | |
100/conf. | |
13 mm |