Learn More
Sartorius Filtri a membrana in CA
Combinano caratteristiche di portata elevata e stabilità termica con bassissimo assorbimento. I filtri a membrana in acetato di cellulosa Sartorius sono particolarmente adatti per l'uso con dispositivi di filtrazione a pressione. I filtri non sterili, disponibili con numerosi diametri e dimensioni dei pori, sono forniti sfusi in confezioni di grandi dimensioni per un risparmio economico e di spazio.
86.90€ - 505.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Colore | Bianco |
Materiale | Acetato di cellulosa |
Sterilità | Non-sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Per l’uso in dispositivi di filtrazione a pressione; filtrazione sterile della soluzione. |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10189130
|
Sartorius
11104--47------N |
0.8 μm | 47 mm |
158.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10466551
|
Sartorius
11104--13------N |
0.8 μm | 13 mm |
93.40€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10314021
|
Sartorius
11104--50------N |
0.8 μm | 50 mm |
169.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10271601
|
Sartorius
11104--25------N |
0.8 μm | 25 mm |
118.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10692392
|
Sartorius
11105--47------N |
0.65 μm | 47 mm |
146.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10674532
|
Sartorius
11105--50------N |
0.65 μm | 50 mm |
157.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10313401
|
Sartorius
11106-100------G |
0.45 μm | 100 mm |
170.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10154221
|
Sartorius
11106--30------N |
0.45 μm | 30 mm |
127.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10788701
|
Sartorius
11106--50------N |
0.45 μm | 50 mm |
157.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10796881
|
Sartorius
11106--13------N |
0.45 μm | 13 mm |
86.90€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10475021
|
Sartorius
11106--25------N |
0.45 μm | 25 mm |
109.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10739091
|
Sartorius
11106--90------G |
0.45 μm | 90 mm |
160.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10788511
|
Sartorius
11106--47------N |
0.45 μm | 47 mm |
190.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10422951
|
Sartorius
11107--13------N |
0.2 μm | 13 mm |
86.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10709671
|
Sartorius
11107--25------N |
0.2 μm | 25 mm |
115.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10622042
|
Sartorius
11107--30------N |
0.2 μm | 30 mm |
127.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10746981
|
Sartorius
11107--47------N |
0.2 μm | 47 mm |
174.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10612561
|
Sartorius
11107--50------N |
0.2 μm | 50 mm |
157.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10528001
|
Sartorius
11107--90------G |
0.2 μm | 90 mm |
160.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10255511
|
Sartorius
12303-100------G |
1.2 μm | 100 mm |
241.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10715902
|
Sartorius
12303--25------N |
1.2 μm | 25 mm |
171.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10281981
|
Sartorius
12303--47------N |
1.2 μm | 47 mm |
241.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10620183
|
Sartorius
12342--47------N |
5.0 μm | 47 mm |
278.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10173701
|
Sartorius
12342--25------N |
5.0 μm | 25 mm |
182.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10707751
|
Sartorius
11105--25------N |
0.65 μm | 25 mm |
109.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12942661
|
Sartorius
11106--85------N |
0.45 μm | 85 mm |
505.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15912450
|
Sartorius
11104--90------N |
0.8 μm | 90 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12932661
|
Sartorius
11106--47------N |
0.45 μm | 47 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12922661
|
Sartorius
11106--25------N |
0.45 μm | 25 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10574191
|
Sartorius
11106--85------N |
0.45 μm | 85 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12902661
|
Sartorius
11107--47------N |
0.2 μm | 47 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Combines high flow rates and thermal stability with very low adsorption characteristics. Sartorius Cellulose Acetate Membrane Filters are excellently suited for use in pressure filtration devices. Non-sterile filters in a variety of diameters and pore sizes are bulk-packed to save money and space.
- Ideali per conta delle colonie, test delle particelle, microscopia e test di sterilità
- Filtri a membrana CA di alta qualità per l’utilizzo in dispositivi di filtrazione a pressione
- Disponibili con diverse dimensioni dei pori da 0.2 μm a 5.0 μm
- I filtri da 0.2 μm sono lo standard per il filtraggio sterile delle soluzioni acquose, come terreni nutritivi, tamponi e siero
- I filtri da 5 μm possono essere usati come prefiltri per trattenere le particelle grossolane, permettendo il passaggio dei microrganismi attraverso di essi
- Filtri bianchi, non sterili senza griglie in una vasta gamma di diametri (da 13 a 100 mm)
- Possono essere sterilizzati mediante autoclavaggio a 121°C o 134°C; irradiazione gamma a 25 kGy, calore secco o ossido di etilene
I risultati delle pubblicazioni sull’assorbimento sono difficili da correlare, in quanto sono stati usati metodi di rilevamento, condizioni e sostanze diversi e le membrane sono state testate senza precedente sterilizzazione.
Specifica
Sì | |
Acetato di cellulosa | |
Per l’uso in dispositivi di filtrazione a pressione; filtrazione sterile della soluzione. | |
120 μm |
Bianco | |
Non-sterile | |
Idrofilo |