Learn More
Sartorius Filtri a membrana in CA
Combinano caratteristiche di portata elevata e stabilità termica con bassissimo assorbimento. I filtri a membrana in acetato di cellulosa Sartorius sono particolarmente adatti per l'uso con dispositivi di filtrazione a pressione. I filtri non sterili, disponibili con numerosi diametri e dimensioni dei pori, sono forniti sfusi in confezioni di grandi dimensioni per un risparmio economico e di spazio.
Marca: Sartorius 11106--47------N
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
Descrizione
Combines high flow rates and thermal stability with very low adsorption characteristics. Sartorius Cellulose Acetate Membrane Filters are excellently suited for use in pressure filtration devices. Non-sterile filters in a variety of diameters and pore sizes are bulk-packed to save money and space.
- Ideal for colony counting, particle testing, microscopy and sterility testing
- High-quality CA membrane filters for use in pressure filtration devices
- μμ
- μ
- μ
- White, non-sterile filters without grids in a variety of diameters (13 to 100mm)
- °°
The results of publications on adsorption are difficult to correlate, as mostly different test substances, conditions and detection methods were used, and the membranes were tested without previously being sterilized.
Specifica
Autoclavable | |
Membrane Filter | |
Cellulose Acetate | |
Non-sterile | |
Hydrophilic | |
120 μm | |
47 mm |
White | |
Acetato di cellulosa | |
0.45 μm | |
Per l’uso in dispositivi di filtrazione a pressione; filtrazione sterile della soluzione. | |
100/conf. | |
Membrane Filter |