Learn More
Sartorius Disposable Plastic Syringes
Disposable Plastic Syringes that can be used with all syringe filter holders and 3-way valves.
Marca: Sartorius 16647----------E
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Male luer-lok connector
- Comes with needle
- Sterile
Specifica
Plastic | |
Syringe | |
50 mL | |
Sterile |
For filter holders | |
Single-use | |
Cone |