Learn More
Sartorius Glass Vacuum Filter Holder
Assembled on vacuum flasks or on manifolds
Marca:  Sartorius 16307
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10718781
  • 486.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Assembled on vacuum flasks or on manifolds
  • PTFE-coated screen filter
  • Connector Inlet/Outlet: 15mm outside diameter
  • Filtration area: 12.5cm²
  • Area of application:  Analytical  sample preparation, sterile filtration
Specifica
Specifica
Vetro
12.5 cm2
Filtro Millex™ Samplicity™
250 mL
1.5 cm
Glass
Confezioni singole
250 ml
250 mL