Learn More
Sartorius Glass Vacuum Filter Holder
Assembled on vacuum flasks or on manifolds
486.00€ - 605.00€
Specifica
Materiale | Vetro |
---|---|
Area di filtraggio | 12.5 cm2 |
Quantità | Confezioni singole |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10150921
|
Sartorius
16316 |
4.7 o 5 cm | 0.25 ml |
605.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10718781
|
Sartorius
16307 |
1.5 cm | 250 ml |
486.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Assembled on vacuum flasks or on manifolds
- PTFE-coated screen filter
- Connector Inlet/Outlet: 15mm outside diameter
- Filtration area: 12.5cm²
- Area of application: Analytical sample preparation, sterile filtration
Specifica
Vetro | |
12.5 cm2 | |
Confezioni singole |