Learn More
Sartorius Filtri a membrana quadrettati in nitrato di cellulosa sterili: 0.45 μm
Controllo di qualità nella filtrazione microbiologica. I filtri a membrana quadrettati sterili in nitrato di cellulosa Sartorius, da 0.45 μm sono membrane confezionate singolarmente con griglie colorate per conta delle colonie, test delle particelle e microscopia. La dimensione dei pori di 0.45 μm è conforme alle direttive ISO 7704. Possibilità di scelta tra due diametri e una varietà di combinazioni di colore filtro/griglia.
Marca: Sartorius 11406--47----ACN
103.44 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11160kg
Descrizione
Ensure quality control in microbiological filtering. Sartorius Gridded Sterile Cellulose Nitrate Membrane Filters, 0.45μm are single-packed membranes with colored grids for colony counting, particle testing and microscopy. The 0.45μm pore size is made in accordance with ISO 7704. Choose from two diameters and quantities in a range of filter/grid color combinations.
filtri sterili, in confezione singola, per un controllo di qualità rigoroso- Pre-sterilized via gamma irradiation at 25kGray
- Pronto all'uso per risparmiare tempo di preparazione
- Nessuna contaminazione dei filtri rimanenti nelle confezioni aperte
- Identificazione e numero di lotto del filtro stampati su ogni singola busta
- Manufactured in accordance with ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 and EN 12780
- Each membrane is checked to ensure:
- Assenza di danni
- Posizionamento corretto per evitare scivolamenti al di sotto del bordo
- Esenti da particolato
- Diciture leggibili su ogni busta
- Straordinaria e definita ritenzione del particolato e affidabile velocità di recupero per i microrganismi
- Cellulose nitrate filters (mixed cellulose ester) combine high flow rates with optimal colony growth
- The various-colored grids divide the filtration area into squares and provide the best possible color contrast
- Consentono una conta facile e affidabile con l'identificazione di colonie e particolati
- Non influenzano la crescita di batteri e di microcolonie
- μ
- Available in 47 and 50mm (1.9 or 2.0 in.) diameters
Specifica
Bianco | |
Nitrato di cellulosa | |
0.45 μm | |
Per la conta delle colonie; test di sterilità; conta delle particelle; microscopia | |
Hydrophilic | |
Gridded | |
Traditional |
Membrane Filter | |
Cellulose Nitrate | |
Sterile | |
Nero | |
Yes | |
100/conf. | |
47 mm |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P230-Mantenere umido con .
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P372-Rischio di esplosione in caso di incendio.
- P375-Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.