Learn More
Sartorius Filtri a membrana quadrettati in nitrato di cellulosa sterili: 0.45 μm
Controllo di qualità nella filtrazione microbiologica. I filtri a membrana quadrettati sterili in nitrato di cellulosa Sartorius, da 0.45 μm sono membrane confezionate singolarmente con griglie colorate per conta delle colonie, test delle particelle e microscopia. La dimensione dei pori di 0.45 μm è conforme alle direttive ISO 7704. Possibilità di scelta tra due diametri e una varietà di combinazioni di colore filtro/griglia.
141.00€ - 910.00€
Specifica
Materiale | Nitrato di cellulosa |
---|---|
Dimensione del poro | 0.45 μm |
Sterilità | Sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Per conta delle colonie; test di sterilità; conta delle particelle; microscopia |
Idrofobicità | Idrofilo |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Tipo | Colore | Colore della griglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Tipo | Colore | Colore della griglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11700866
|
Sartorius
114H6--50----ACR |
50 mm | High Flow | Bianco | Nero |
910.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11780636
|
Sartorius
139H6--50----ACN |
50 mm | High Flow | Bianco | Verde |
144.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11720876
|
Sartorius
139H6--47----ACR |
47 mm | High Flow | Bianco | Verde |
900.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10738202
|
Sartorius
11406--50----ACR |
50 mm | Traditional | Bianco | Nero |
910.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10243571
|
Sartorius
13006--50----ACR |
50 mm | Traditional | Grigio | Bianco |
910.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10397921
|
Sartorius
13806--50----ACR |
50 mm | Traditional | Verde | Verde scuro |
910.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10708131
|
Sartorius
13906--50----ACR |
50 mm | Traditional | Bianco | Verde |
910.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10038080
|
Sartorius
13906--47----ACR |
47 mm | Traditional | Bianco | Verde |
900.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10373291
|
Sartorius
11406--47----ACN |
47 mm | Traditional | Bianco | Nero |
141.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10236041
|
Sartorius
11406--47----ACR |
47 mm | Traditional | Bianco | Nero |
900.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11780856
|
Sartorius
114H6--47----ACR |
47 mm | High Flow | Bianco | Nero |
900.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11813220
|
Sartorius
114H6--47----ACN |
47 mm | High Flow | Bianco | Nero |
141.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10047950
|
Sartorius
13006--47----ACN |
47 mm | Traditional | Grigio | Bianco |
141.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10205521
|
Sartorius
13006--47----ACR |
47 mm | Traditional | Grigio | Bianco |
900.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10282221
|
Sartorius
13006--50----ACN |
50 mm | Traditional | Grigio | Bianco |
144.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10109140
|
Sartorius
13806--47----ACN |
47 mm | Traditional | Verde | Verde scuro |
141.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10445401
|
Sartorius
13906--47----ACN |
47 mm | Traditional | Bianco | Verde |
141.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10633901
|
Sartorius
13906--50----ACN |
50 mm | Traditional | Bianco | Verde |
144.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10374103
|
Sartorius
139H6--47----ACN |
47 mm | High Flow | Bianco | Nero |
141.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Description
Ensure quality control in microbiological filtering. Sartorius Gridded Sterile Cellulose Nitrate Membrane Filters, 0.45μm are single-packed membranes with colored grids for colony counting, particle testing and microscopy. The 0.45μm pore size is made in accordance with ISO 7704. Choose from two diameters and quantities in a range of filter/grid color combinations.
Filtri sterili, confezionati singolarmente per un controllo di qualità rigoroso- Presterilizzati mediante irradiazione gamma a 25 kGray
- Pronti all'uso per risparmiare il tempo della preparazione
- Senza rischio di contaminare i filtri che rimangono nelle confezioni aperte
- Identificativo e numero di lotto del filtro stampati su ciascuna busta
- Prodotti conformemente agli standard ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 ed EN 12780
- Ogni membrana è controllata per garantire:
- Assenza di danni
- Posizionamento corretto per evitare che scivoli al di sotto del bordo
- Assenza di particelle
- Diciture leggibili su ogni busta
- Ritenzione delle particelle definita e tassi di recupero di microrganismi eccezionali e affidabili
- I filtri in nitrato di cellulosa (estere misto di cellulosa) coniugano alte portate e crescita delle colonie ottimale
- Le griglie di vari colori dividono l'area di filtrazione in quadrati e forniscono il miglior contrasto cromatico possibile
- Per una conta e un'identificazione delle colonie e delle particelle facili e affidabili
- Non influenzano la crescita di batteri e microcolonie
- I filtri da 0.45 μm sono prodotti conformemente agli standard ISO 7704
- Disponibili in diametri da 47 e 50 mm (1.9 o 2.0 poll.)
Specifications
Nitrato di cellulosa | |
Sterile | |
Idrofilo |
0.45 μm | |
Per conta delle colonie; test di sterilità; conta delle particelle; microscopia | |
Sì |