Learn More
Sartorius Filtri a membrana quadrettati in nitrato di cellulosa sterili: 0.45 μm
Controllo di qualità nella filtrazione microbiologica. I filtri a membrana quadrettati sterili in nitrato di cellulosa Sartorius, da 0.45 μm sono membrane confezionate singolarmente con griglie colorate per conta delle colonie, test delle particelle e microscopia. La dimensione dei pori di 0.45 μm è conforme alle direttive ISO 7704. Possibilità di scelta tra due diametri e una varietà di combinazioni di colore filtro/griglia.
Marca:  Sartorius 139H6--50----ACN
136.80 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21931" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11780636
  • 144.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 17-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Ensure quality control in microbiological filtering. Sartorius Gridded Sterile Cellulose Nitrate Membrane Filters, 0.45μm are single-packed membranes with colored grids for colony counting, particle testing and microscopy. The 0.45μm pore size is made in accordance with ISO 7704. Choose from two diameters and quantities in a range of filter/grid color combinations.
Filtri sterili, confezionati singolarmente per un controllo di qualità rigoroso
  • Presterilizzati mediante irradiazione gamma a 25 kGray
  • Pronti all'uso per risparmiare il tempo della preparazione
  • Senza rischio di contaminare i filtri che rimangono nelle confezioni aperte
  • Identificativo e numero di lotto del filtro stampati su ciascuna busta
  • Prodotti conformemente agli standard ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 ed EN 12780
  • Ogni membrana è controllata per garantire:
    • Assenza di danni
    • Posizionamento corretto per evitare che scivoli al di sotto del bordo
    • Assenza di particelle
    • Diciture leggibili su ogni busta
Membrane in nitrato di cellulosa ad alta qualità
  • Ritenzione delle particelle definita e tassi di recupero di microrganismi eccezionali e affidabili
  • I filtri in nitrato di cellulosa (estere misto di cellulosa) coniugano alte portate e crescita delle colonie ottimale
  • Le griglie di vari colori dividono l'area di filtrazione in quadrati e forniscono il miglior contrasto cromatico possibile
    • Per una conta e un'identificazione delle colonie e delle particelle facili e affidabili
    • Non influenzano la crescita di batteri e microcolonie
  • I filtri da 0.45 μm sono prodotti conformemente agli standard ISO 7704
  • Disponibili in diametri da 47 e 50 mm (1.9 o 2.0 poll.) 
Specifica
Specifica
Bianco
0.45 μm
Per conta delle colonie; test di sterilità; conta delle particelle; microscopia
Idrofilo
100/conf.
50 mm
Nitrato di cellulosa
Sterile
Verde
High Flow
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • X100 MEMBRANE NC W/G 0,45µ 50MM ST
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose