Learn More
Sartorius Hydrophobic Edged Nonsterile Cellulose Nitrate and Acetate Membrane Filters
The non-sterile membrane filters are made of cellulose nitrate (cellulose mixed ester), cellulose acetate or regenerated cellulose. They can be used for colony counting, particle testing and microscopy. Choose between gridded or non-gridded, membranes, either with or without hydrophobic edge.
Marca: Sartorius 13106--50------N
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descrizione
Hydrophobic edge membranes are used mainly for colony count and sterility testing of solutions containing substances with antibiotic characteristics. The hydrophobic edge avoids the penetration of any growth-inhibitory substance into the membrane clamp zone wherefrom it could not be rinsed out and the substance could inhibit microbial growth during incubation.
Membranes are available in three different materials:
- Cellulose nitrate (cellulose ester), a material which assures effective retention with high flow rates and optimum colony growth
- Cellulose acetate, a material which combines high flow rates and thermal stability with very low adsorption characteristics
- Regenerated Cellulose, a material which combines excellent chemical and thermal stability with very low adsorption characteristics
Specifica
White | |
0.5 μm | |
Hydrophobic | |
50 mm |
Cellulose Nitrate | |
Non-sterile | |
100/Pk. |
Sicurezza e movimentazione
- X100 MBNE NC EDGE W/B 0,45µ 50MM
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose