Learn More
Sartorius Hydrophobic edged Sterile Cellulose Nitrate and Acetate Membrane Filters
Membrane Filters for Colony Counting and Sterility Testing - Cellulose nitrate (cellulose ester), Cellulose acetate and regenerated Cellulose, hydrophobic edged, individually, sterile packaged
159.00€ - 233.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Colore della griglia | Black |
Idrofobicità | Hydrophobic |
Quantità | 100/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Materiale | Dimensione del poro | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Materiale | Dimensione del poro | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10263571
|
Sartorius
13107--50----ACN |
50 mm | Cellulose Nitrate | 0.2 μm | For colony count; sterility testing; particle count. |
233.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10569821
|
Sartorius
13106--50----ACN |
50 mm | Cellulose Nitrate | 0.5 μm | For colony count; sterility testing; particle count; microscopy |
233.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10189800
|
Sartorius
13106--47----ACN |
47 mm | Cellulose Nitrate | 0.5 μm | For colony count; sterility testing; particle count. |
231.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11790616
|
Sartorius
13107--47----ACN |
47 mm | Cellulose Nitrate | 0.2 μm | For colony count; sterility testing; particle count. |
231.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11740626
|
Sartorius
13506--47----ACN |
47 mm | Cellulose Acetate | 0.5 μm | For colony count; sterility testing; particle count. |
159.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11790626
|
Sartorius
13507--47----ACN |
47 mm | Cellulose Acetate | 0.2 μm | For colony count; sterility testing; particle count. |
207.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11780626
|
Sartorius
13506--50----ACN |
50 mm | Cellulose Nitrate | 0.5 μm | For colony count; sterility testing; particle count. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Description
Hydrophobic edge membranes are used mainly for colony count and sterility testing of solutions containing substances with antibiotic characteristics. The hydrophobic edge avoids the penetration of any growth-inhibitory substance into the membrane clamp zone wherefrom it could not be rinsed out and the substance could inhibit microbial growth during incubation.
- outstanding retention rates for microorganisms
- 0.45μm are acc. to ISO 7704
- 0.2μm are validated by BCT
- certified quality
- Individually, sterile packaged
Specifications
White | |
Black | |
100/Pk. |
Sterile | |
Hydrophobic |