Learn More
Sartorius Bilance con carica dall’alto Practum™
Consistent readings with outstanding repeatability
Marca:  Sartorius PRACTUM1102-1S
1319.15 EUR valido fino al 2024-12-15
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13572990
  • 1720.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Includes: Adattatore universale, cavo dati USB, coperchio, guida di applicazione
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Consistent readings with outstanding repeatability
Involucro dal design innovativo e robusta cella di pesatura per operazioni semplici. Eccellente connettività nel trasferimento dei risultati ai fogli di calcolo Microsoft™ Excel™ o alla stampante YDP40.
  • Si pagano solo le caratteristiche effettivamente necessarie
  • Risultati professionali con una bilancia di altissimo livello
  • Letture coerenti con eccellente ripetibilità e protezione da sovraccarico per molti anni di affidabilità
  • Il blocco supervisore impedisce modifiche involontarie alle impostazioni
  • Trasferimento dati dalla bilancia a una stampante o a un computer facile e veloce con la tecnologia plug & play
  • Schermatura resistente in grado di resistere a procedure di pesatura rigorose condotte da più utenti
  • Possibilità di disassemblare completamente lo strumento per una pulizia ottimale
Specifiche
  • Controllo del livello: indicatore di livello in vetro con bolla d'aria per la centratura
  • Unità di peso: grammi, carati, chilogrammi, libbre, once, once troy, tael Taiwan, tael Singapore, tlt, grani, pennyweight, milligrammi, parti per libbra, tael Cina, carati, tola, baht, mesghal, Newton
  • Protezione da manomissioni: blocco supervisore
  • Selezione lingua: inglese, francese, spagnolo
  • Serratura antifurto: serratura Kensington o di blocco con cavo o catena
  • Pesata da sotto: sì
  • Uscita: mini USB
  • Alimentazione: 100-240°V (universale)
Applicazioni
Peso; densità; percentuale; pesatura di controllo, ritenuta del picco, conteggio; condizioni di instabilità
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Mini USB
Color Graphic
Carati, grani, milligrammi, libbre, once, pennywei
Manuale
Oro, metallo pressofuso, acciaio inox
0.01 g
Da 50 a 86 °F
Bilancia di precisione
8.5 in.
18 cm
32 cm
36 cm
3.1 kg
100/240 V
0.2 A
1.1 kg
0.01 g
Adattatore universale, cavo dati USB, coperchio, g
± 0.03 g
1102
3 sec.
Da 10 a 30 °C
2 anni
21.5 cm
12.6 in.
14.1 in.
6.8 libbre
100/240 V, 50/60 Hz
2 W
50/60 Hz