Learn More
Sartorius Bilance con carica dall’alto Practum™
Consistent readings with outstanding repeatability
1300.00€ - 2310.00€
Specifica
Tipo di collegamento Mini USB
Tipo di display Color Graphic
Formato Carati, grani, milligrammi, libbre, once, pennywei
Livellamento Manuale
Materiale Oro, metallo pressofuso, acciaio inox
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Capacità Leggibilità Modello Tempo di stabilizzazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità Leggibilità Modello Tempo di stabilizzazione Prezzo Quantità e disponibilità  
13592990
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
PRACTUM5101-1S
5.1 kg 0.1 g 5101 3 sec.
1720.00€
Pezzo
13503000
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
PRACTUM5100-1S
5.1 kg 1 g 5100 3 sec.
1300.00€
Pezzo
13572990
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
PRACTUM1102-1S
1.1 kg 0.01 g 1102 3 sec.
1720.00€
Pezzo
13562990
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
PRACTUM2102-1S
2100 g 0.01 g 2102 3 sec.
2060.00€
Pezzo
13582990
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
PRACTUM612-1S
610 g 0.01 g 612 3 sec.
1600.00€
Pezzo
15909446
Vedere i documenti
Sartorius
PRACTUM2101-1S
2.1 kg 0.1 g 2101 1.5 sec.
1450.00€
Pezzo
15276707
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
PRACTUM3102-1S
3.1 kg 0.01 g 3102 1.5 sec.
2310.00€
Descrizione
Consistent readings with outstanding repeatability
Involucro dal design innovativo e robusta cella di pesatura per operazioni semplici. Eccellente connettività nel trasferimento dei risultati ai fogli di calcolo Microsoft™ Excel™ o alla stampante YDP40.
  • Si pagano solo le caratteristiche effettivamente necessarie
  • Risultati professionali con una bilancia di altissimo livello
  • Letture coerenti con eccellente ripetibilità e protezione da sovraccarico per molti anni di affidabilità
  • Il blocco supervisore impedisce modifiche involontarie alle impostazioni
  • Trasferimento dati dalla bilancia a una stampante o a un computer facile e veloce con la tecnologia plug & play
  • Schermatura resistente in grado di resistere a procedure di pesatura rigorose condotte da più utenti
  • Possibilità di disassemblare completamente lo strumento per una pulizia ottimale
Specifiche
  • Controllo del livello: indicatore di livello in vetro con bolla d'aria per la centratura
  • Unità di peso: grammi, carati, chilogrammi, libbre, once, once troy, tael Taiwan, tael Singapore, tlt, grani, pennyweight, milligrammi, parti per libbra, tael Cina, carati, tola, baht, mesghal, Newton
  • Protezione da manomissioni: blocco supervisore
  • Selezione lingua: inglese, francese, spagnolo
  • Serratura antifurto: serratura Kensington o di blocco con cavo o catena
  • Pesata da sotto: sì
  • Uscita: mini USB
  • Alimentazione: 100-240°V (universale)
Applicazioni
Peso; densità; percentuale; pesatura di controllo, ritenuta del picco, conteggio; condizioni di instabilità
Specifica
Specifica
Mini USB
Carati, grani, milligrammi, libbre, once, pennywei
Oro, metallo pressofuso, acciaio inox
Da 10 a 30 °C
2 anni
21.5 cm
14.1 in.
6.8 libbre
100/240 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
Color Graphic
Manuale
Da 50 a 86 °F
Bilancia di precisione
8.5 in.
18 cm
36 cm
3.1 kg
0.2 A