Learn More
Sartorius Sterisart™ NF Sterility Testing System
Provides completely closed system sterility testing of pharmaceuticals, open containers, closed containers, pre-filled syringes, powders, and medical devices. Sartorius Sterisart™ NF Sterility Testing System is optimal for use with isolators.
339.00€ - 840.00€
Specifica
Capacità (sistema imperiale) | 4 oz. |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 0.12 l |
Da utilizzare con (applicazione) | Test di sterilità di prodotti farmaceutici, ideali per isolatori |
Modello | Sterisart Consumable |
Temperatura (sistema imperiale) | 122 °F |
Codice del prodotto | Marca | Composizione del campione | Include | Opzione di campionamento | Metodo di sterilizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Composizione del campione | Include | Opzione di campionamento | Metodo di sterilizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10687683
|
Sartorius
16466--------ACD |
Liquidi | Sterisart NF alpha con punta metallica e ago lungo doppio, sfiato sterile | Senza setto | EtO | N/A | N/A | N/A | |||||
11700965
![]() |
Sartorius
16466--------GSD |
Liquids | Sterisart NF gamma with long dual-needle metal spike, sterile-vented and with partitioned connector for sterile sampling from Sterisart containers during incubation | Septum | Gamma irradiation |
830.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11790955
![]() |
Sartorius
16466--------GBD |
Liquids | Sterisart NF gamma with long dual-needle metal spike, sterile vented | No Septum | Gamma irradiation |
760.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11720965
![]() |
Sartorius
16467--------GBD |
Liquids | Sterisart NF gamma with long needle and protective plate, sterile venting needle | No Septum | Gamma irradiation |
755.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11740965
![]() |
Sartorius
16468--------GBD |
Liquids | Sterisart NF gamma with luer or Luer Lock connector, long needle and sterile venting needle | No Septum | Gamma irradiation |
755.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11730975
![]() |
Sartorius
16478--------GBD |
Liquids | Sterisart NF gamma with female Luer Lock connector | No Septum | Gamma irradiation |
795.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11750965
![]() |
Sartorius
16469--------GBD |
Liquids | Sterisart NF gamma with adapter for pre-filled syringes and dual-needle metal spike, Syringes with and without needlessterile-vented | No Septum | Gamma irradiation |
780.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11770965
![]() |
Sartorius
16470--------GBD |
Liquids | Sterisart NF gamma tubing system with two dual-needle metal spikes of different length | No Septum | Gamma irradiation |
339.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 08-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11720975
![]() |
Sartorius
16477--------GBD |
Liquids | Sterisart NF gamma with long needle (side opening, with solid pointed tip, non-coring), protective plate, sterile venting needle | No Septum | Gamma irradiation |
740.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11790965
![]() |
Sartorius
16475--------GBD |
Easily dissolved powders | Sterisart NF gamma with two dual-needle metal spikes of different length, one is sterile-vented | No Septum | Gamma irradiation |
805.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11710975
![]() |
Sartorius
16476--------GBD |
Liquids | Sterisart NF gamma with short dual-needle metal spike, sterile-vented | No Septum | Gamma irradiation |
755.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11730965
![]() |
Sartorius
16467--------GSD |
Liquids | Long needle and protective plate, sterile venting needle and with partitioned connector for sterile sampling from Sterisart containers during incubation | Septum | Gamma irradiation |
820.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15972530
![]() |
Sartorius
16476--------GSD |
Liquids | Sterisart NF gamma Septum with short dual-needle metal spike, sterile vented and with partitioned connector for sterile sampling from containers during incubation | Septum | Gamma irradiation |
805.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11760965
![]() |
Sartorius
16469--------GSD |
Liquids | Sterisart NF gamma Septum with adapter for prefi lled syringes and dualneedle metal spike, sterile-vented and with a partitioned connector for sterile sampling from Sterisart containers during incubation | Septum | Gamma irradiation |
835.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11700975
![]() |
Sartorius
16475--------GSD |
Easily dissolved powders | Sterisart NF gamma Septum with two dual-needle metal spikes of different length, one is sterile-vented, and with a partitioned connector for sterile sampling from Sterisart® containers during incubation | Septum | Gamma irradiation |
840.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Description
International pharmacopoeias require the complete sterility of pharmaceutical products that are injected into the blood stream or that otherwise enter the body below the skin surface. As a manufacturer of such products, you are required to supply proof of sterility of the final product batch. Sterisart™ NF is a completely closed system for the sterility testing of pharmaceutical products. It is based on the membrane filter method, however it eliminates the procedure of manipulating the filters. By this the main risk of a secondary contamination and false positive results is eliminated. A peristaltic pump transfers the sample into the filtration units, and after rinsing, the filtration units are filled with media and used for incubation of the filters without any contact to the environment.
- reliable Sartochem™ membrane
- high retention of microbes
- low adsorption
- high mechanical stability
- pre-installed color-coded tube clamps
- easy-to-read graduated marks
- user-friendly (several practical adapters available)
- product-/lot number identification
- gas-impermeable packaging for protection against sterilants
Specifications
4 oz. | |
Test di sterilità di prodotti farmaceutici, ideali per isolatori | |
122 °F | |
15.7 cm | |
3 bar a 20 °C |
0.12 l | |
Sterisart Consumable | |
50 °C | |
0.45 μm | |
Sterile |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.