Learn More
Sartorius Porta filtri per siringa
Per eseguire filtrazioni senza perdite fino a 7bar. I porta filtri in linea Sartorius sono economici, riutilizzabili e realizzati in policarbonato trasparente con guarnizioni in silicone. Sono disponibili unità autoclavabili per filtri per siringhe da 25 mm e 13 mm.
Marca: Sartorius 16517----------E
126.58 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21897" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15660kg
Descrizione
- Silicone gasket enables leak-free filtration at pressures up to 7bar by simply screwing it together
- Filter supports in the top and bottom parts allow filtration in either direction
- Low dead stop volume of less than 0.3mL (after overcoming the bubble point)
- Clear polycarbonate is easy to clean and autoclavable
- Sterilize units by autoclaving at 121°C
- Feature female luer lock inlet and luer slip outlet connectors
Specifica
Trasparente | |
Polycarbonate with Silicone Gasket | |
7bar (101.5psi) | |
249°F | |
Porta filtro per siringa | |
2.5 cm |
Ingresso Luer Lok femmina, uscita Luer Slip | |
3 cm2 | |
Confezione da 12 | |
121 °C | |
<0.3 ml |