Learn More
Sartorius Porta filtri per siringa
Per eseguire filtrazioni senza perdite fino a 7bar. I porta filtri in linea Sartorius sono economici, riutilizzabili e realizzati in policarbonato trasparente con guarnizioni in silicone. Sono disponibili unità autoclavabili per filtri per siringhe da 25 mm e 13 mm.
147.00€ - 158.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Connettori | Female luer lock inlet, luer slip outlet |
Materiale | Polycarbonate with Silicone Gasket |
Pressione max | 7bar (101.5psi) |
Quantità | 12 Pack |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Area di filtraggio | Volume contenuto degassatore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Area di filtraggio | Volume contenuto degassatore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10750422
|
Sartorius
16514----------E |
13 mm | 0.5 cm2 | <0.2 mL |
147.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10139750
|
Sartorius
16517----------E |
2.5 cm | 3 cm2 | <0.3 ml |
158.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Guarnizione in silicone che garantisce la filtrazione senza perdite a pressioni fino a 7 semplicemente avvitandoli sopra
- I porta filtri nelle parti superiori e sul fondo consentono la filtrazione in ogni direzione
- Volume di arresto inferiore a 0.3 ml (dopo aver superato il punto di bolla)
- Il policarbonato trasparente è facile da pulire e autoclavabile
- Sterilizzare le unità mediante autoclavaggio a 121°C
- Con connettori in ingresso Luer Lock femmina e in uscita Luer Slip maschio
Specifica
Clear | |
Polycarbonate with Silicone Gasket | |
12 Pack | |
121°C |
Female luer lock inlet, luer slip outlet | |
7bar (101.5psi) | |
249°F | |
Syringe Filter Holder |