Learn More
Sartorius Porta filtri per siringa
Per eseguire filtrazioni senza perdite fino a 7bar. I porta filtri in linea Sartorius sono economici, riutilizzabili e realizzati in policarbonato trasparente con guarnizioni in silicone. Sono disponibili unità autoclavabili per filtri per siringhe da 25 mm e 13 mm.
Marca: Sartorius 16514----------E
130.91 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21897" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
- Silicone gasket enables leak-free filtration at pressures up to 7bar by simply screwing it together
- Filter supports in the top and bottom parts allow filtration in either direction
- Low dead stop volume of less than 0.3mL (after overcoming the bubble point)
- Clear polycarbonate is easy to clean and autoclavable
- Sterilize units by autoclaving at 121°C
- Feature female luer lock inlet and luer slip outlet connectors
Specifica
Clear | |
Polycarbonate with Silicone Gasket | |
7bar (101.5psi) | |
249°F | |
Syringe Filter Holder | |
13 mm |
Female luer lock inlet, luer slip outlet | |
0.5 cm2 | |
12 Pack | |
121°C | |
<0.2 mL |