Learn More
Sartorius Concentratori centrifughi Vivaspin™ 500
Procedura di concentrazione semplice in un solo passaggio. I concentratori centrifughi Sartorius Vivaspin™ 500 sono dispositivi di ultrafiltrazione monouso per la concentrazione di campioni biologici con volumi a partire da 500 μl. Disponibili con membrane in PES in una vasta gamma di cutoff di pesi molecolari.
Marca: Sartorius VS0111
150.41 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21789" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11520kg
Descrizione
Provides a simple, one-step concentration procedure. Sartorius Vivaspin™ 500 Centrifugal Concentrators are disposable ultrafiltration devices for the concentration of biological samples with starting volumes up to 500μL. Available with PES membranes in a wide range of molecular weight cut-offs.
- Patented vertical membrane design and thin channel filtration chamber minimizes membrane fouling and provides high speed concentrations
- Concentrate recoveries of > 90% can be reached in less than 30 minutes
- The dead stop pocket prevents concentration to dryness for safe sample concentration
- Universal rotor compatibility: can be used in fixed angle rotors accepting 2.2mL centrifuge tubes
- High-flux PES membranes for ultra-fast concentration
- Convenient concentrate recovery by pipetting
- Clear housing with volume graduation for easy reading/monitoring
Specifica
Sì | |
5 kDa | |
Policarbonato | |
Centrifugal Concentrator | |
50 mm |
Polietersulfone | |
64.5 mm2 | |
25/confezione | |
500 μl |