Learn More
Sartorius Concentratori centrifughi Vivaspin™ 500
BIOPHARMA
Procedura di concentrazione semplice in un solo passaggio. I concentratori centrifughi Sartorius Vivaspin™ 500 sono dispositivi di ultrafiltrazione monouso per la concentrazione di campioni biologici con volumi a partire da 500 μl. Disponibili con membrane in PES in una vasta gamma di cutoff di pesi molecolari.
112.92€ - 610.00€
Specifica
Monouso
Tipo di filtro Ultrafiltration
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge
Materiale (membrana) Polietersulfone
Volume del campione 500 mL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 19
Codice del prodotto Marca MWCO Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca MWCO Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10019460
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
VS0101
10 kDa 25/confezione
178.00€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10719001
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
VS0112
5,000 d 100/conf.
595.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 23-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10029510
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
VS0111
5 kDa 25/confezione
178.00€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10125580
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
VS0102
10 kDa 100/conf.
610.00€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10681842
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
VS0121
30 kDa 25/confezione
178.00€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10029470
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
VS0131
50 kDa 25/confezione
178.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 23-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10375361
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
VS0141
100 kDa 25/confezione
178.00€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10459512
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
VS0132
50,000 d 100/conf.
595.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10073930
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
VS0122
30 kDa 100/conf.
595.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 23-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10499701
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
VS0151
300,000 d 25/conf.
178.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 23-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10223621
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
VS0142
100,000 d 100/conf.
595.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10767052
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
VS0152
300,000 d 100/conf.
595.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 23-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10727632
Vedere i documenti
Sartorius
VS0161
1,000,000 d 25/conf. N/A N/A N/A
10174281
Vedere i documenti
Sartorius
VS0162
1,000,000 d 100/conf.
466.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 20-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10184281
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sartorius
VS0171
0.2 μm 25/conf.
178.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10658961
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sartorius
VS0172
0.2 μm 100/conf.
595.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10440282
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
VS0191
3 kDa 25/confezione
178.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 04-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10488742
Vedere i documenti
Sartorius
VS01S1
5 ciascuno di 5K, 10K, 30K, 50K, 100K dalton 25/conf. N/A N/A N/A
10689151
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
VS0192
3,000 d 100/conf.
595.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 01-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Provides a simple, one-step concentration procedure. Sartorius Vivaspin™ 500 Centrifugal Concentrators are disposable ultrafiltration devices for the concentration of biological samples with starting volumes up to 500μL. Available with PES membranes in a wide range of molecular weight cut-offs.
  • Patented vertical membrane design and thin channel filtration chamber minimizes membrane fouling and provides high speed concentrations
  • >
  • The dead stop pocket prevents concentration to dryness for safe sample concentration
  • Universal rotor compatibility: can be used in fixed angle rotors accepting 2.2mL centrifuge tubes
  • High-flux PES membranes for ultra-fast concentration
  • Pratico recupero del concentrato con il pipettaggio
  • Clear housing with volume graduation for easy reading/monitoring
Specifica
Specifica
Centrifuge
500 mL
64.5 mm2
50 mm
Ultrafiltration
Polietersulfone
Non-sterile
Policarbonato
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Sartorius Concentratori centrifughi Vivaspin™ 500