Learn More
Sartorius Concentratori centrifughi Vivaspin™ 6
Per una concentrazione veloce del campione e un recupero elevato. I concentratori centrifughi Sartorius Vivaspin™ 6 sono gli unici dispositivi di queste dimensioni in grado di elaborare campioni da 6 ml. Sono dotati di due membrane verticali e di tasche cieche integrate. Disponibili con membrane in PES in una vasta gamma di cutoff di pesi molecolari.
Marca:  Sartorius VS0642
954.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21930" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10120901
  • 1005.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Developed to offer increased volume flexibility and performance
  • Compact tubes can process up to an impressive 6mL initial volume
  • Optimally suited for the concentration of antibody, protein, nanoparticle and virus samples
  • Universal rotor compatibility:
    • Use in either swing bucket or fixed angle rotors accepting standard 15mL conical bottom test tubes
Fast, safe and easy concentration
  • Features premium, high-throughput PES membranes
  • Twin vertical membrane design lead to unparalleled filtration speed and over 100-fold concentration
  • The dead stop pocket prevents concentration to dryness for safe sample concentration
  • Nearly complete concentrate recovery of over 90%
  • Remaining volume is easy to see with the printed graduations and clear housing
  • Modified dead stop pocket further simplifies direct pipette recovery of the final concentrate
Specifica
Specifica
Polietersulfone
2.58 cm2
100/conf.
122 mm
100,000 d
Policarbonato
6 ml
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers