Learn More
Sartorius Concentratori centrifughi Vivaspin™ 6
Per una concentrazione veloce del campione e un recupero elevato. I concentratori centrifughi Sartorius Vivaspin™ 6 sono gli unici dispositivi di queste dimensioni in grado di elaborare campioni da 6 ml. Sono dotati di due membrane verticali e di tasche cieche integrate. Disponibili con membrane in PES in una vasta gamma di cutoff di pesi molecolari.
207.00€ - 1005.00€
Specifica
Materiale (membrana) | Polietersulfone |
---|---|
Area di filtraggio | 2.58 cm2 |
Materiale alloggiamento | Policarbonato |
Volume (sistema metrico) | 6 ml |
Lunghezza (sistema metrico) | 122 mm |
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10421243
|
Sartorius
VS0602 |
10,000 d | 100/conf. |
985.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10767461
|
Sartorius
VS0611 |
5 kDa | 25/Pk. |
332.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10293471
|
Sartorius
VS0612 |
5,000 d | 100/conf. |
1005.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10029460
|
Sartorius
VS0621 |
30 kDa | 25/confezione |
332.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10384981
|
Sartorius
VS0622 |
30,000 d | 100/conf. |
1005.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10395021
|
Sartorius
VS0631 |
50,000 d | 25/conf. |
332.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10588191
|
Sartorius
VS0632 |
50,000 d | 100/conf. |
1005.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10120901
|
Sartorius
VS0642 |
100,000 d | 100/conf. |
1005.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10009640
|
Sartorius
VS0641 |
100,000 d | 25/conf. |
332.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11741826
|
Sartorius
VS0651 |
300,000 d | 25/conf. |
332.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11740746
|
Sartorius
VS0652 |
300,000 d | 100/conf. |
1005.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10777461
|
Sartorius
VS0661 |
1,000,000 d | 25/conf. |
332.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10449512
|
Sartorius
VS0672 |
0.2um | 100/conf. |
1005.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11770746
|
Sartorius
VS0692 |
3,000 d | 100/conf. |
1005.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10150203
|
Sartorius
VS0691 |
3 kDa | 25/confezione |
332.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10059520
|
Sartorius
VS0671 |
0.2um | 25/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
16676752
|
Sartorius
VS0602 |
10,000 d | 100/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
16656752
|
Sartorius
VS0601 |
10 kDa | 25/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10110951
|
Sartorius
VS0662 |
1,000,000 d | 100/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10738421
|
Sartorius
VS06S1 |
Starter Pack: 5 ciascuno di 5K, 10K, 30K, 50K, 100K | 25/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Sviluppati per offrire prestazioni superiori e una maggiore flessibilità dei volumi- Provette compatte processabili fino a un volume iniziale di 6 ml
- Adatti idealmente per la concentrazione di campioni di anticorpi, proteine, nanoparticelle e virus
- Compatibili con rotori universali:
- Da utilizzare in rotori oscillanti o ad angolo fisso che accettino provette per test a fondo conico standard da 15 ml
- Con membrane in PES di alta qualità ad alta produttività
- Membrana verticale doppia per una velocità di filtrazione senza rivali e una concentrazione superiore a 100 volte
- La tasca cieca impedisce che la concentrazione del campione arrivi a essiccazione per un processo più sicuro
- Recupero del concentrato pressoché completo, pari ad oltre il 90%
- Volume residuo facile da visualizzare con graduazioni stampate e alloggiamento trasparente
- La tasca cieca modificata semplifica ulteriormente il recupero del concentrato finale direttamente dalla pipetta
Specifica
Polietersulfone | |
Policarbonato | |
122 mm |
2.58 cm2 | |
6 ml |