Learn More
Sartorius Concentratori centrifughi Vivaspin™ 6
Per una concentrazione veloce del campione e un recupero elevato. I concentratori centrifughi Sartorius Vivaspin™ 6 sono gli unici dispositivi di queste dimensioni in grado di elaborare campioni da 6 ml. Sono dotati di due membrane verticali e di tasche cieche integrate. Disponibili con membrane in PES in una vasta gamma di cutoff di pesi molecolari.
Marca: Sartorius VS0612
833.60 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21930" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.29600kg
Descrizione
Developed to offer increased volume flexibility and performance- Compact tubes can process up to an impressive 6mL initial volume
- Optimally suited for the concentration of antibody, protein, nanoparticle and virus samples
- Universal rotor compatibility:
- Use in either swing bucket or fixed angle rotors accepting standard 15mL conical bottom test tubes
- Features premium, high-throughput PES membranes
- Twin vertical membrane design lead to unparalleled filtration speed and over 100-fold concentration
- The dead stop pocket prevents concentration to dryness for safe sample concentration
- Nearly complete concentrate recovery of over 90%
- Remaining volume is easy to see with the printed graduations and clear housing
- Modified dead stop pocket further simplifies direct pipette recovery of the final concentrate
Specifica
Polietersulfone | |
2.58 cm2 | |
100/conf. | |
122 mm |
5,000 d | |
Policarbonato | |
6 ml |