Learn More
Cloruro di potassio, elettrolita con saturazione
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 ml
Descrizione
Glass electrodes need to be kept moist. If an electrode dries out during storage, a regeneration procedure is required to restore the hydrated glass layer and the reference junction in order to make the electrode operable. Filling the storage cap/tube with a potassium chloride solution keeps the electrode hydrated to maximize electrode performance and extend electrode life.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium chloride |
CAS | 7447-40-7, 7732-18-5 |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 250 ml |
Formula molecolare | ClK |
Numero MDL | MFCD00011360 |
Sinonimo | potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
Informazioni di solubilità | Soluble in water |
InChI Key | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
EFS424L1 | Certificato di analisi | 08/04/2025 | 90510 |
EFS422H1 | Certificato di analisi | 11/12/2024 | 90510 |
EFS422H1 (1) | Certificato di analisi | 25/10/2022 | 90510 |
1425564 | Certificato di conformità | 27/03/2025 | 90510 |
1415501 | Certificato di conformità | 05/01/2025 | 90510 |
Titolo del prodotto
Cloruro di potassio, elettrolita con saturazione >