Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD300 : Large Capacity Vacuum Concentrator and Kits
Evaporate strong acids, bases and aggressive organic solvents with the Thermo Scientific™ SpeedVac Modular Vacuum Concentrators. Approved for combinatorial chemistry, these concentrators incorporate an intuitive programmable user display for enhanced usability.
34873.50€ - 64521.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15936181
|
Thermo Scientific™
SPD300DDA-230 |
SpeedVac SPD300DDA Vacuum concentrator | 230 V 50 Hz |
34873.50€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15946181
|
Thermo Scientific™
SPD300DDAA-230 |
SpeedVac SPD300DDA Vacuum Concentrator Kit-No rotor | 230 V 50 Hz |
42210.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15956181
|
Thermo Scientific™
SPD300P1-230 |
SpeedVac SPD300DDA Vacuum Concentrator Kit | 230 V 50 Hz |
56380.50€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15966181
|
Thermo Scientific™
SPD300P2-230 |
SpeedVac SPD300DDA Vacuum Concentrator Kit | 230 V 50 Hz |
64521.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Evaporate strong acids, bases and aggressive organic solvents with the Thermo Scientific™ SpeedVac Modular Vacuum Concentrators. Approved for combinatorial chemistry, these concentrators incorporate an intuitive programmable user display for enhanced usability.
- For strong acids and bases used in combinatorial chemistry