Learn More
Thermo Scientific™ Savant SpeedVac™ Vacuum Concentrators for Organic Chemistry and Drug Discovery Applications
Perform HPLC fraction and reversed-phase SPE eluant applications with these large capacity SPD210 vacuum concentrator and kits which contain all required components under one model number.
9467.10€ - 29245.50€
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Descrizione Requisiti elettrici Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Requisiti elettrici Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
15906181
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
SPD210-230
SpeedVac SPD210 Vacuum Concentrator 230 V 50 Hz High Capacity Acrylic
9467.10€
Pezzo
Spedizione stimata: 06-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15916181
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
SPD210P1-230
SpeedVac SPD210 P1 Vacuum Concentrator Kit 230 V 50 Hz SPD210P1 230 Kit
28542.00€
Pezzo
15926181
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
SPD210P2-230
SpeedVac SPD210 P2 Vacuum Concentrator Kit 230 V 50 Hz SPD210P2 230 Kit
29245.50€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Savant SpeedVac™ Vacuum Concentrators for Organic Chemistry and Drug Discovery Applications