Learn More
SB 204990, MedChemExpress
MedChemExpress SB 204990 is a potent and specific inhibitor of ATP citrate lyase (ACLY) enzyme.
152.55€ - 265.95€
Specifica
CAS | 154566-12-8 |
---|---|
Formula molecolare | C18H22Cl2O5 |
Molecular Weight (g/mol) | 389.27 |
Percent Purity | 95.35% |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16479597
|
Medchem Express
HY-16450 |
5 mg |
152.55€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16427058
|
Medchem Express
HY-16450 |
10 mg |
265.95€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
SB 204990 is a potent and specific inhibitor of ATP citrate lyase (ACLY) enzyme.Specifica
154566-12-8 | |
C18H22Cl2O5 | |
389.27 | |
95.35% |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.