Learn More
Cole-Parmer™ SC-200 Series Sample Concentrators
Quickly concentrate multiple samples in a block at once.
1440.00€
Specifica
Modello | SC-200 |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dri-Block™ Inserts |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17986082
|
Cole-Parmer™
36620-42 |
For Tubes |
1440.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 20-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17996082
|
Cole-Parmer™
36620-43 |
For 96-Well Plates |
1440.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Variable needle position suits various Dri-Block™ inserts
- Small size makes it ideal for use under a fume hood
- Needles, block, and block heater sold separately
- Concentrator blows an inert gas over the surface of your samples via stainless steel needles (not included).
- Blown gas in combination with the heat from the heater produce ideal conditions for fast efficient evaporation.
- Insert needles into a silicone membrane in any configuration.
- Fully adjustable gas reservoir provides accurate height control.
- Maximum vertical traveling distance is 32 cm.
- Maximum gas usage is 15 L/min.
- Order PTFE-coated needles for use with corrosive samples.
Specifica
SC-200 | |
Dri-Block™ Inserts |
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ SC-200 Series Sample Concentrators