Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk tubes with NS Stopcock
Nitrogen tubes (Schlenk tubes) with conical ground joint and NS stopcock
Marca:  Lenz Laborglasintrumente™ 03370228
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10060191
  • 88.25€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With conical ground joint and NS stopcock
  • Material: DURAN™
Specifica
Specifica
50 mL
Duran Glass
Center neck - Cone 14/23, Valve bore - 2.5 mm
1