Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk tubes with NS Stopcock
Nitrogen tubes (Schlenk tubes) with conical ground joint and NS stopcock
64.29€ - 88.25€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10365981
|
Lenz Laborglasintrumente™
03370213 |
10 mL |
85.91€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10060191
|
Lenz Laborglasintrumente™
03370228 |
50 mL |
88.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10603442
|
Lenz Laborglasintrumente™
03370137 |
100 mL |
64.29€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- With conical ground joint and NS stopcock
- Material: DURAN™
Specifica
Duran Glass | |
1 |