Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk Tubes with PTFE Needle-Valve Stopcock
Nitrogen tubes (Schlenk tubes) with conical ground joint and PTFE needle-valve stopcock
Marca:  Lenz Laborglasintrumente™ 03370828
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11973431
  • 104.57€ / Pezzo
Spedizione stimata: 02-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With conical ground joint and PTFE needle-valve stopcock
  • Material: DURAN™
Specifica
Specifica
50 mL
Cone NS 14/23
1
Duran Tubing
Valve bore 2.5 mm