Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Schlenk Tubes with PTFE Needle-Valve Stopcock
Nitrogen tubes (Schlenk tubes) with conical ground joint and PTFE needle-valve stopcock
88.78€ - 119.78€
Specifica
Materiale | Duran Tubing |
---|---|
Dimensione del poro | Valve bore 2.5 mm |
Quantità | 1 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11933421
|
Lenz Laborglasintrumente™
03370813 |
10 mL | Cone NS 14/23 |
102.24€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11953431
|
Lenz Laborglasintrumente™
03370822 |
25 mL | Cone NS 14/23 |
102.24€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11973431
|
Lenz Laborglasintrumente™
03370828 |
50 mL | Cone NS 14/23 |
104.57€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11983431
|
Lenz Laborglasintrumente™
03370837 |
100 mL | Cone NS 14/23 |
107.06€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11993431
|
Lenz Laborglasintrumente™
03370849 |
250 mL | Cone NS 14/23 |
119.78€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11993411
|
Lenz Laborglasintrumente™
03370622 |
25 mL | Socket NS 14/23 |
88.78€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11903421
|
Lenz Laborglasintrumente™
03370628 |
50 mL | Socket NS 14/23 |
89.68€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11913421
|
Lenz Laborglasintrumente™
03370637 |
100 mL | Socket NS 14/23 |
91.43€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
- With conical ground joint and PTFE needle-valve stopcock
- Material: DURAN™
Specifications
Duran Tubing | |
Valve bore 2.5 mm | |
1 |