Learn More
Gosselin™ Screw Cap Dippers with Removable Handle
Dip with confidence. Gosselin™ Screw Cap Dippers with Removable Handle prevent spillage with screw caps and detachable shaft.
Marca: Gosselin™ TAT52C-01
159.52 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Polypropylene blue containers
- Removable handle
- Shock resistant
- Packaged individually in tamper evident single zip bags
- Traceability information on each bag
- Sterile SAL 10-3
Specifica
Polypropylene | |
Sterile SAL 10-3 | |
52 mm | |
275 mm including container |
125 mL | |
Blue | |
74 mm |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
785901 | Certificato di conformità | 15/07/2021 | TAT52C-01 |
785474 | Certificato di conformità | 15/07/2021 | TAT52C-01 |
785411 | Certificato di conformità | 15/07/2021 | TAT52C-01 |
784746 | Certificato di conformità | 15/07/2021 | TAT52C-01 |
783976 | Certificato di conformità | 01/07/2021 | TAT52C-01 |
Offerte speciali
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning