Learn More
Thermo Scientific™ Microprovette con tappo a vite
Protezione pura: Le microprovette con tappo a vite Thermo Scientific consentono di preparare, trasferire e conservare i campioni in modo sicuro. Disponibili in diversi volumi e con differenti opzioni di imballaggio e di igienizzazione.
56.50€ - 1225.00€
Codice del prodotto | Marca | Colore | Descrizione | Sterilità | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Descrizione | Sterilità | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
16275530
|
Thermo Scientific™
3422NK |
Natural | 0.5ml Screw Cap Tube, NonKnurl,Skirted,Natural, Non-Sterile tube only no cap | Non-sterile | PCR Ready |
586.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 15-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16275610
|
Thermo Scientific™
3472NK |
Natural | 0.5ml Screw Cap Tube, NonKnurl,Skirted,Natural, Non-Sterile tube w/ unattached cap | Non-sterile | PCR Ready |
1080.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 15-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16255550
|
Thermo Scientific™
3465NK |
Natural | 0.5ml Screw Cap Tube, NonKnurl,Skirted,Natural, E-Beam Sterile tube w/ attached cap | Sterile | Sterile & PCR Ready |
1180.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16285530
|
Thermo Scientific™
3422NKS |
Natural | 0.5ml Screw Cap Tube, NonKnurl,Skirted,Natural, E-Beam Sterile, tube only no cap | Sterile | Sterile & PCR Ready |
637.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16285540
|
Thermo Scientific™
3462NK |
Natural | 0.5ml Screw Cap Tube, NonKnurl, NonSkirted,Natural, Non-Sterile tube only no cap | Non-sterile | PCR Ready |
586.00€
pezzi 5000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16235540
|
Thermo Scientific™
3460NK |
Natural | 0.5ml Screw Cap Tube, NonKnurl, NonSkirted,Natural, Non-Sterile tube w/ unattached cap | Non-sterile | PCR Ready |
1075.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 01-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16215540
|
Thermo Scientific™
3431NK |
Natural | 0.5ml Screw Cap Tube, NonKnurl, NonSkirted,Natural, E-Beam Sterile tube w/ attached cap | Sterile | Sterile & PCR Ready |
1205.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 01-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16295540
|
Thermo Scientific™
3462NKS |
Natural | 0.5ml Screw Cap Tube, NonKnurl, NonSkirted,Natural, E-Beam Sterile, tube only no cap | Sterile | Sterile & PCR Ready |
652.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 01-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13110563
|
Thermo Scientific™
3422-11 |
Naturale | 0.5ml Screw Cap Tube,Knurl,Skirted,Natural, Non-Sterile tube only no cap | Non-sterile | PCR Ready |
56.50€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 03-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11509944
|
Thermo Scientific™
3472 |
Naturale | 0.5ml Screw Cap Tube,Knurl,Skirted,Natural, Non-Sterile tube w/ unattached cap | Non-sterile | PCR Ready |
107.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11559924
|
Thermo Scientific™
3465 |
Naturale | Provetta autoportante con tappo a vite e o-ring | Sterile | Sterile & PCR Ready |
128.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16295530
|
Thermo Scientific™
3422S |
Natural | 0.5ml Screw Cap Tube,Knurl,Skirted,Natural, E-Beam Sterile, tube only no cap | Sterile | Sterile & PCR Ready |
637.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 01-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16205560
|
Thermo Scientific™
3466NK |
Natural | 1.5ml Screw Cap Tube, NonKnurl, NonSkirted,Natural, Non-Sterile tube only no cap | Non-sterile | PCR Ready |
612.00€
pezzi 5000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16235550
|
Thermo Scientific™
3464NK |
Natural | 1.5ml Screw Cap Tube, NonKnurl, NonSkirted,Natural, Non-Sterile tube w/ unattached cap | Non-sterile | PCR Ready |
1075.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 21-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16255540
|
Thermo Scientific™
3461NK |
Natural | 1.5ml Screw Cap Tube, NonKnurl, NonSkirted,Natural, E-Beam Sterile tube w/ attached cap | Sterile | Sterile & PCR Ready |
1180.00€
pezzi 5000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16215560
|
Thermo Scientific™
3466NKS |
Natural | 1.5ml Screw Cap Tube, NonKnurl, NonSkirted,Natural, E-Beam Sterile, tube only no cap | Sterile | Sterile & PCR Ready |
662.00€
pezzi 5000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10494712
|
Thermo Scientific™
3478 |
Naturale | 1.5ml Screw Cap Tube,Knurl,Skirted,Natural, Non-Sterile tube only no cap | Non-sterile | PCR Ready |
596.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 14-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11529944
|
Thermo Scientific™
3474 |
Naturale | Provetta autoportante con tappo a vite e o-ring | Non-sterile | PCR Ready |
107.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16235560
|
Thermo Scientific™
3467-11 |
Natural | 1.5ml Screw Cap Tube,Knurl,Skirted,Natural, E-Beam Sterile tube w/ attached cap | Sterile | Sterile & PCR Ready |
1225.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 21-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16205620
|
Thermo Scientific™
3478S |
Natural | 1.5ml Screw Cap Tube,Knurl,Skirted,Natural, E-Beam Sterile, tube only no cap | Sterile | Sterile & PCR Ready |
637.00€
pezzi 5000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11569924
|
Thermo Scientific™
3466 |
Naturale | 1.5ml Screw Cap Tube,Knurl, NonSkirted,Natural, Non-Sterile tube only no cap | Non-sterile | PCR Ready |
56.50€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 25-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11549924
|
Thermo Scientific™
3464 |
Naturale | Provetta conica con tappo a vite e o-ring | Non-sterile | PCR Ready |
107.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11529924
|
Thermo Scientific™
3461 |
Incolore | Provetta conica con tappo a vite e o-ring | Sterile | Sterile & PCR Ready |
121.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16225560
|
Thermo Scientific™
3466S |
Natural | 1.5ml Screw Cap Tube,Knurl, NonSkirted,Natural, E-Beam Sterile, tube only no cap | Sterile | Sterile & PCR Ready |
662.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16275620
|
Thermo Scientific™
3490NK |
Natural | 2.0ml Screw Cap Tube, NonKnurl,Skirted,Natural, Non-Sterile tube only no cap | Non-sterile | PCR Ready |
586.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 01-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16225620
|
Thermo Scientific™
3488NK |
Natural | 2.0ml Screw Cap Tube, NonKnurl,Skirted,Natural, Non-Sterile tube w/ unattached cap | Non-sterile | PCR Ready |
1075.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 18-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16275560
|
Thermo Scientific™
3469NK |
Natural | 2.0ml Screw Cap Tube, NonKnurl,Skirted,Natural, E-Beam Sterile tube w/ attached cap | Sterile | Sterile & PCR Ready |
1225.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 01-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16285620
|
Thermo Scientific™
3490NKS |
Natural | 2.0ml Screw Cap Tube, NonKnurl,Skirted,Natural, E-Beam Sterile, tube only no cap | Sterile | Sterile & PCR Ready |
637.00€
pezzi 5000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16225570
|
Thermo Scientific™
3470NK |
Natural | 2.0ml Screw Cap Tube, NonKnurl, NonSkirted,Natural, Non-Sterile tube only no cap | Non-sterile | PCR Ready |
601.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 01-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16255560
|
Thermo Scientific™
3468NK |
Natural | 2.0ml Screw Cap Tube, NonKnurl, NonSkirted,Natural, Non-Sterile tube w/ unattached cap | Non-sterile | PCR Ready |
1115.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16215550
|
Thermo Scientific™
3463NK |
Natural | 2.0ml Screw Cap Tube, NonKnurl, NonSkirted,Natural, E-Beam Sterile tube w/ attached cap | Sterile | Sterile & PCR Ready |
1205.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16235570
|
Thermo Scientific™
3470NKS |
Natural | 2.0ml Screw Cap Tube, NonKnurl, NonSkirted,Natural, E-Beam Sterile, tube only no cap | Sterile | Sterile & PCR Ready |
662.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11529954
|
Thermo Scientific™
3490 |
Naturale | 2.0ml Screw Cap Tube,Knurl,Skirted,Natural, Non-Sterile tube only no cap | Non-sterile | PCR Ready |
56.50€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 25-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11589944
|
Thermo Scientific™
3488 |
Naturale | Provetta autoportante con tappo a vite e o-ring | Non sterile | PCR Ready |
107.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11519934
|
Thermo Scientific™
3469-11 |
Incolore | Provetta autoportante con tappo a vite e o-ring | Sterile | Sterile & PCR Ready |
124.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16295620
|
Thermo Scientific™
3490S |
Natural | 2.0ml Screw Cap Tube,Knurl,Skirted,Natural, E-Beam Sterile, tube only no cap | Sterile | Sterile & PCR Ready |
637.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 15-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10092262
|
Thermo Scientific™
3470 |
Naturale | 2.0ml Screw Cap Tube,Knurl, NonSkirted,Natural, Non-Sterile tube only no cap | Non-sterile | PCR Ready |
606.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 14-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11599924
|
Thermo Scientific™
3468 |
Naturale | Provetta conica con tappo a vite e o-ring | Non-sterile | PCR Ready |
107.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11539924
|
Thermo Scientific™
3463 |
Naturale | 2.0ml Screw Cap Tube,Knurl, NonSkirted,Natural, E-Beam Sterile tube w/ attached cap | Sterile | Sterile & PCR Ready |
128.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16245570
|
Thermo Scientific™
3470S |
Natural | 2.0ml Screw Cap Tube,Knurl, NonSkirted,Natural, E-Beam Sterile, tube only no cap | Sterile | Sterile & PCR Ready |
662.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10072262
|
Thermo Scientific™
3462 |
Natural | Conical tube only | Non-sterile | PCR Ready |
596.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11519924
|
Thermo Scientific™
3460 |
Natural | Conical tube with screw cap & o-ring | Non-sterile | PCR Ready |
107.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 25-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12378202
|
Thermo Scientific™
3431-11 |
Naturale | Provetta conica con tappo a vite e o-ring | Sterile | Sterile & PCR Ready |
117.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 15-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11589924
|
Thermo Scientific™
3467 |
Incolore | Provetta autoportante con tappo a vite e o-ring | Sterile | Sterile & PCR Ready |
231.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
La robustezza e la scelta dei materiali rendono le microprovette con tappo a vite Thermo Scientific™ particolarmente indicate per l'utilizzo con i materiali biologici e garantiscono funzionalità avanzate e comprendono provette ultra-trasparenti con filettatura esterna e provette ambra per la protezione da UV. Sono disponibili opzioni con o senza base d'appoggio, con o senza zigrinatura per l'uso con una sola mano, con capacità da 0.5 ml, 1.5 ml e 2.0 ml con tappi multicolore, con o senza fascette. Le microprovette con tappo a vite offrono un design resistente e sono dotate di un O-ring integrato che aiuta a evitare le perdite in condizioni difficili.
- Protezione pura: è possibile preparare, trasferire e conservare i campioni in modo sicuro con le microprovette Thermo Scientific
- Resina di polipropilene vergine al 100% selezionata specificamente per le operazioni a purezza elevata e biologiche. Il prodotto è caratterizzato da bassa ritenzione e bassa capacità legante
- La scelta di design, spessore e materiale per gli O-ring è stata ottimizzata per garantire protezione, con la massima capacità di tenuta e interazione biologica a diverse temperature. L'O-ring di colore nero è realizzato in EPDM
- Compatibilità con i sistemi automatizzati. Il prodotto è stato progettato in modo da resistere alle pressioni ad alto valore di torsioni associate all'automatizzazione nei processi di riempimento, chiusura con tappi o etichettatura automatizzati. Il design del prodotto aiuta a risolvere problemi di automatizzazione quali: fissurazioni, inceppamenti dell'alimentatore, tappi stretti o troppo serrati e filettature rovinate
- La vastità della gamma del prodotto offre flessibilità
- Gamma di volumi di 0.5, 1.5 e 2.0 ml
- Tappi standard o assicurati, disponibili in un arcobaleno di colori
- La zigrinatura o assenza di zigrinatura, con le provette zigrinate che possono essere fissate in rack speciali con una sola mano. L'assenza di zigrinatura è ideale per l'automazione e l'etichettatura
- Sono disponibili due modelli di tubi. Con bordo o con base d'appoggio e coniche che richiedono un rack per restare in posizione verticale
- È possibile scegliere tra un colore naturale a trasparenza ultra-elevata e l'opzione di colore ambra che offre protezione dagli ultravioletti (UV) dell'1.22% della trasmittanza tra 220 e 500 nm
- Confezionamento e certificazioni di pulizia su misura per soddisfare la maggior parte delle esigenze. Le provette sono confezionate con e senza tappi, i tappi sono fissati o staccati, collocati in un unico sacchetto o in sacchetti separati per gli ambienti a camera sterile, tutti disponibili in opzioni sterili o non sterili
- Preparazione e conservazione dei campioni
- La ritenzione e la bassa capacità del legante assicurano il massimo recupero del campione quando si lavora con agenti biologici
- Gamma di RCF da 18,000 a 25,000 x g
- Intervallo di temperatura: da -80 °C a +95 °C
- Conservazione a breve termine in ghiaccio secco e ghiaccio umido -80 °C, 20 °C
- Conservazione a breve termine in fase di vapore Ln2
- Idonee per un'immersione rapida flash freeze in Ln2
- Preparazione del campione con bagno ad acqua, incubatore e PCR
- Torsione del tappo
- da 1.312 pollici libbra a 2.5 pollici libbra
- da 14.12 NCM a 28.24 NCM
Specifica
Natural | |
Yes |
† Soggetto a garanzia limitata standard di Thermo Fisher Scientific. Per ulteriori informazioni, consultare il sito thermoscientific.com o contattare il rappresentante di vendita.
Si sconsiglia la sterilizzazione in autoclave di microprovette con tappo a vite e tappi. Disponibili opzioni sterili.