Learn More
Kautex™ Chiusure a vite
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
28 mm
32 mm
45 mm
80 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
50 mL Bottle
Bottiglia da 100 ml
Bottiglia da 250/350 ml
Flacone da /1500/2500/4000 ml
Descrizione
- UN approval for solids when closures are used with associated bottles
- Tamper evident ring
- Conical seal provides leakproof closure
- Available to fit bottles with capacities from 50 to 4000 mL
Specifica
Specifica
Colore | Blu |
Include | Tamper Evident Ring and Conical Seal |
Product Type | Screw Cap |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 50 mL Bottle |
Diametro (sistema metrico) | 28 mm |
Documenti
Scientific Resources
Catalogs
Kautex - Expertise in packaging - Standard plastics
Dimensione file: 1.3 MB
Titolo del prodotto
Kautex™ Chiusure a vite >