Learn More
Fisherbrand™ Screw Neck Vial, 18-400 thread, Glass, Clear
28.54 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Constructed from 1st hydrolytic class glass
- Clear
- Flat bottom
Specifica
Clear | |
Glass | |
Storage | |
CleanPack, Polypropylene Box | |
16 mL | |
71 mm | |
ND18 |
20.6 mm | |
17.4 mL | |
Screw | |
800 μL | |
Flat Bottom | |
100 | |
No |