Learn More
DWK Life Sciences Screw-Top Bottle, Square, Clear, Soda-Lime Glass, Wide mouth, Short form DIN thread Codice prodotto.: 13187374
Aggiungi al carrello
DWK Life Sciences Screw-Top Bottle, Square, Clear, Soda-Lime Glass, Wide mouth, Short form DIN thread
Codice prodotto. 13187374 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
250 mL
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Codice prodotto. 13187374
Marca: DWK Life Sciences 238203607
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Square clear soda lime glass bottles, wide mouth.
Square clear soda lime (Type 3) glass bottles, wide mouth and short form DIN thread.
  • Square shape for efficient packing
  • Wide bottle neck allows easy access
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Da utilizzare con (applicazione) Storage of samples and reagents; Sample collection; Transport and shipping
Materiale Soda Lime Glass
Quantità 10/Pk.
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 45
Autoclavabile Not Autoclavable
Diametro (sistema metrico) 64 mm
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Screw-Top Bottle, Square, Clear, Soda-Lime Glass, Wide mouth, Short form DIN thread >