Learn More
BRAND™ Seal-R-film™ Sealing Film
GREENER_CHOICE
No more spilling, evaporation, and contamination! Seal-R-film™ sealing film seals beakers, flasks, and other vessels. It always fits, even with irregular shapes.
37.75€ - 96.20€
Specifica
Materiale Mineral Wax, Polyolefin
Da utilizzare con (apparecchiatura) Beakers, flasks, and other vessels
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
16425314
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
701620
38 m 100 mm
37.75€
38m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
16435314
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
BRAND™
701622
75 m 50 mm
39.80€
75m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16445314
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
BRAND™
701624
75 m 100 mm
77.40€
75m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16455314
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
BRAND™
701626
15 m 500 mm
96.20€
15m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • The sealing film can be stretched to three times its original length
  • Seal-R-film™ always fits, even with irregular shapes
  • For traceability, each roll has a lot identification
  • With the BRAND cutter for sealing film you can cut rolls with widths of 50 and 100 mm efficiently and economically and store them cleanly
Specifica
Specifica
Mineral Wax, Polyolefin
Beakers, flasks, and other vessels
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
BRAND™ Seal-R-film™ Sealing Film