Learn More
Sebacoyl chloride, 92%, technical, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10668313
Sebacoyl chloride, 92%, technical, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10668313
50 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10668313
Marca: Thermo Scientific Acros 294900500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Sebacoyl chloride, 92%, C10H16Cl2O2, CAS Number-111-19-3, decanedioic acid chloride, sebacoyl chloride, cp, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, sebacoyl chloride, sebacoylchloride, acmc-1byrk, decanedioyl chloride, 500g, 90% min. (GC)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-19-3
Formula molecolare C10H16Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 239.14
Numero MDL MFCD00000770
InChI Key WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sebacoyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, decanedioyl chloride, sebacoylchloride, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacoyl chloride, cp, acmc-1byrk, decanedioic acid chlorideVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 66072
IUPAC Name decanedioyl dichloride
SMILES C(CCCCC(=O)Cl)CCCC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Sebacoyl chloride
Punto di fusione -2.5°C
Colore White to Beige
Densità 1.1210g/mL
Punti di ebollizione 220.0°C (75.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCO(CH2)8COCl
Indice di rifrazione 1.4670 to 1.4700
Quantità 50 g
Beilstein 02, 719
Gravità specifica 1.121
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in hydrocarbons and ethers
Peso formulazione 239.14
Percent Purity 92%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0461575 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/04/2024 Catalog Number294902500,294905000,294900500
Numero di lottoA0452985 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number294902500,294905000,294900500
Numero di lottoA0400283 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number294902500,294905000,294900500
Numero di lottoA0408103 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number294902500,294905000,294900500
Numero di lottoA0444506 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/07/2022 Catalog Number294902500,294905000,294900500
Titolo del prodotto
Sebacoyl chloride, 92%, technical, Thermo Scientific Chemicals >