Learn More
3M™ SecureFit™ 100 Occhiali di protezione
Gli occhiali 3M™ SecureFit™ Serie 100 presentano lenti dalla forma elegante e sportiva combinate con stanghette dal design brevettato che si regolano automaticamente alle diverse dimensioni del capo, garantendo stile e comfort per periodi di utilizzo prolungati.
6.65€ - 140.00€
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN 166:2001 |
---|---|
Product Type | Protective Eyewear |
Materiale del telaio | Polycarbonate |
UV Protection | UV400 |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Lens Coating | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Lens Coating | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17324680
|
3M™
7100243969 |
SF103AF-BLU-EU | Anti-fog, Scratch-resistant |
7.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17324690
|
3M™
7100244046 |
SF101AS-BLK-EU | Scratch-resistant |
115.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17334690
|
3M™
7100244047 |
SF101AS-BLU-EU | Scratch-resistant |
6.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17344690
|
3M™
7100244048 |
SF102AF-BLU-EU | Anti-fog, Scratch-resistant |
8.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17354690
|
3M™
7100244060 |
SF101AF-BLK-EU | Anti-fog, Scratch-resistant |
140.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 07-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17364690
|
3M™
7100244061 |
SF107AF-BLU-EU | Anti-fog, Scratch-resistant |
8.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17384690
|
3M™
7100244064 |
SF101AF-BLU-EU | Anti-fog, Scratch-resistant |
7.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
Descrizione
- Lenti dalla forma elegante e sportiva
- L'innovativo design della tecnologia Pressure Diffusion Temple (PDT) 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le aste si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
- Il design piatto e flessibile delle stanghette di SecureFit™Serie 100 si combina perfettamente con le cuffie auricolari protettive 3M™.
- I lavoratori possono sentirsi al sicuro indossando occhiali di protezione 3M che soddisfano i requisiti dello standard EN 166:2001 per la protezione da urti.
- Le lenti in policarbonato assorbono il 99,9% dei raggi UVA e UVB
- Le lenti color ambra riducono la trasmissione della luce blu per migliorare il contrasto.
Specifica
EN 166:2001 | |
Protective Eyewear | |
Polycarbonate | |
UV400 |