Learn More
3M™ Elmetto, non ventilato, marchio CE
L'elmetto 3M™ SecureFit™ è dotato di posizionamento regolabile e di un sistema di bardatura a 4 punti, facilmente regolabile, è caratterizzato dall'esclusiva tecnologia 3M™ Pressure Diffusion. Il nostro elmetto senza bordo include un sensore 3M™ UVicator™ che indica i livelli di esposizione alla luce dei raggi UV dannosi.
Marca: 3M™ 7100175605
197.03 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Protezione sicura e confortevole della testa contro i rischi associati alla caduta di piccoli oggetti, per uso industriale
- Il sistema di sospensione integra l'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion
- La bardatura a 4 punti consente a chi la indossa di personalizzare altezza e misura con diversi livelli di regolazione verticale
- Posizionamento regolabile
- Ispirato agli elmetti da arrampicata, con un design senza bordo, offre una visione chiara verso l'alto
- Le clip e gli accessori sono progettati per essere compatibili con una varietà di visiere, cuffie auricolari e altri accessori 3M
- 3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
- Indicatore UV che consente a chi lo indossa di sapere quando sostituire l'elmetto a causa dell'esposizione ai raggi UV
- Approvato per la deformazione laterale (LD) e gli schizzi di metallo fuso
- Approvato per la deformazione laterale e gli schizzi di metallo fuso
- Isolamento elettrico a 1000 VCA e 440 VCA
- ABS stabilizzato ai raggi UV
Specifica
Black | |
ABS | |
4-point Ratchet |
Construction, Forestry, Oil, and Gas | |
Safety Helmet | |
Not Ventilated |