Learn More
3M™ Elmetto, non ventilato, marchio CE
L'elmetto 3M™ SecureFit™ è dotato di posizionamento regolabile e di un sistema di bardatura a 4 punti, facilmente regolabile, è caratterizzato dall'esclusiva tecnologia 3M™ Pressure Diffusion. Il nostro elmetto senza bordo include un sensore 3M™ UVicator™ che indica i livelli di esposizione alla luce dei raggi UV dannosi.
294.00€ - 295.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Construction, Forestry, Oil, and Gas |
---|---|
Materiale | ABS |
Product Type | Safety Helmet |
Tipo di sospensione | 4-point Ratchet |
Ventilato | Not Ventilated |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17305343
|
3M™
7100175599 |
White |
295.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17315343
|
3M™
7100175600 |
Yellow |
295.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17325343
|
3M™
7100175601 |
Blue |
295.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17335343
|
3M™
7100175602 |
Green |
295.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17345343
|
3M™
7100175603 |
Red |
295.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17355343
|
3M™
7100175604 |
Orange |
294.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17365343
|
3M™
7100175605 |
Black |
295.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17375343
|
3M™
7100175606 |
Hi-vis Green |
295.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Protezione sicura e confortevole della testa contro i rischi associati alla caduta di piccoli oggetti, per uso industriale
- Il sistema di sospensione integra l'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion
- La bardatura a 4 punti consente a chi la indossa di personalizzare altezza e misura con diversi livelli di regolazione verticale
- Posizionamento regolabile
- Ispirato agli elmetti da arrampicata, con un design senza bordo, offre una visione chiara verso l'alto
- Le clip e gli accessori sono progettati per essere compatibili con una varietà di visiere, cuffie auricolari e altri accessori 3M
- 3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
- Indicatore UV che consente a chi lo indossa di sapere quando sostituire l'elmetto a causa dell'esposizione ai raggi UV
- Approvato per la deformazione laterale (LD) e gli schizzi di metallo fuso
- Approvato per la deformazione laterale e gli schizzi di metallo fuso
- Isolamento elettrico a 1000 VCA e 440 VCA
- ABS stabilizzato ai raggi UV
Specifica
Construction, Forestry, Oil, and Gas | |
Safety Helmet | |
Not Ventilated |
ABS | |
4-point Ratchet |