Learn More
Kinematica™ Security Lid for Mixing Attachment
Shatter proof protective glass adds an extra layer of protection
252.00€ - 272.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12364123
|
Kinematica™
36050030 |
MBA 250 Mixing Attachment | 128 mm |
252.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11920049
|
Kinematica™
36050040 |
MBA 1000 Mixing Attachment | 228 mm |
272.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11900049
|
Kinematica™
36050035 |
MBA 500 Mixing Attachment | 149 mm |
257.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Security Lid | |
Protection Glass |
Titolo del prodotto
Kinematica™ Security Lid for Mixing Attachment