Learn More
Testo™ Nastro autoadesivo riflettente
Use this reflective tape for a variety of applications. Testo™ Self-Adhesive Reflective Tape is designed for use with Testo tachometers.
Marca:  Testo™ 0554 0493
Codice prodotto. 11301254
  • 46.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 05-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Self-adhesive reflectors
  • 150mm long
  • Available in packs of 5
Specifica
Specifica
Per tachimetri
150 mm
Titolo del prodotto
Testo™ Nastro autoadesivo riflettente > Length: 150mm