Learn More
Brady™ Etichette in poliestere autolaminanti per applicazioni criogeniche
Con le etichette in poliestere ultrasottili autolaminanti (B-461) è possibile identificare in modo sicuro provette e fiale da laboratorio per la conservazione criogenica. Stampa praticamente ovunque con una compatta stampante per etichette portatile Brady.
Marca:  Brady™ 170880
81.73 EUR valido fino al 2024-12-20
Usa il codice promo "21731" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17831829
  • 95.60€ / pezzi 360
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Versatili: ideali per superfici curve come fiale, provette per centrifughe, provette di test, pipette e vetrini
  • Affidabili: in grado di resistere a temperature estreme da -196°C a 130°C, all'immersione in azoto liquido e all'uso in autoclave
  • Resistenti agli agenti chimici: resistono a etanolo, toluene, isopropanolo, xilene, DMSO, acido acetico al 50%, acido cloridrico al 10%, soluzione Clorox al 10%
  • Sicure: realizzate con una sovralamina trasparente che protegge la stampa e mantiene la visibilità del contenuto
  • Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Specifica
Autoclavable
Permanent Acrylic
Matte
Polyester
Labels
Laboratory Labeling
360 Labels/Cartridge
0.0019 in.
0.5 in.
2.9 cm
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Black on White/Transparent
Die-cut
Thermal Transfer
Non-sterile
BMP51, M511
-321°F to +230°F
0.5 x 1.125 in.
1.125 in.
0.5 in.