Learn More
Brady™ Etichette in poliestere autolaminanti per applicazioni criogeniche
Con le etichette in poliestere ultrasottili autolaminanti (B-461) è possibile identificare in modo sicuro provette e fiale da laboratorio per la conservazione criogenica. Stampa praticamente ovunque con una compatta stampante per etichette portatile Brady.
51.55€ - 95.60€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Finitura | Matte |
Materiale | Polyester |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17831799
|
Brady™
170883 |
Black on White/Transparent | 0.375 x 1.125 in. | BMP51, M511 | Die-cut |
86.90€
pezzi 360 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17831829
|
Brady™
170880 |
Black on White/Transparent | 0.5 x 1.125 in. | BMP51, M511 | Die-cut |
95.60€
pezzi 360 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17900730
|
Brady™
170766 |
Black on White/Transparent | 0.5 x 1.65 in. | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut |
61.15€
pezzi 180 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17990720
|
Brady™
170767 |
Black on White/Transparent | 0.5 x 1.75 in. | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut |
65.15€
pezzi 180 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17980720
|
Brady™
170768 |
Black on White/Transparent | 0.5 x 2.2 in. | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut |
59.75€
pezzi 140 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17900680
|
Brady™
170769 |
Black on White/Transparent | 0.6 x 1.8 in. | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut |
69.15€
pezzi 180 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17920730
|
Brady™
170770 |
Black on White/Transparent | 0.6 x 2.625 in. | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut |
59.75€
pezzi 120 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17831719
|
Brady™
170878 |
Black on White/Transparent | 1 x 1.75 in. | BMP51, M511 | Die-cut |
80.45€
pezzi 180 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17801719
|
Brady™
170879 |
Black on White/Transparent | 1 x 2.625 in. | BMP51, M511 | Die-cut |
55.50€
pezzi 120 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17821799
|
Brady™
170882 |
Black on White/Transparent | 1.5 x 2.25 in. | BMP51, M511 | Die-cut |
70.80€
pezzi 140 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17891769
|
Brady™
170881 |
Black on White/Transparent | 1.5 x 3.75 in. | BMP51, M511 | Die-cut |
51.55€
pezzi 80 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17841819
|
Brady™
170875 |
Black on White | 25 ft. x 0.375 in. | BMP41, BMP51, M511 | Continuous |
52.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17960760
|
Brady™
170765 |
Black on White | 25 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 | Continuous |
55.35€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17871829
|
Brady™
170876 |
Black on White | 25 ft. x 1 in. | BMP51, M511 | Continuous |
67.10€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17891779
|
Brady™
170877 |
Black on White | 25 ft. x 1.25 in. | BMP51, M511 | Continuous |
73.75€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Versatili: ideali per superfici curve come fiale, provette per centrifughe, provette di test, pipette e vetrini
- Affidabili: in grado di resistere a temperature estreme da -196°C a 130°C, all'immersione in azoto liquido e all'uso in autoclave
- Resistenti agli agenti chimici: resistono a etanolo, toluene, isopropanolo, xilene, DMSO, acido acetico al 50%, acido cloridrico al 10%, soluzione Clorox al 10%
- Sicure: realizzate con una sovralamina trasparente che protegge la stampa e mantiene la visibilità del contenuto
- Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Polyester | |
Labels | |
-321°F to +230°F |
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Matte | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
0.0019 in. |