Learn More
Brady™ Etichette in poliestere autolaminanti per applicazioni criogeniche
Con le etichette in poliestere ultrasottili autolaminanti (B-461) è possibile identificare in modo sicuro provette e fiale da laboratorio per la conservazione criogenica. Stampa praticamente ovunque con una compatta stampante per etichette portatile Brady.
Marca: Brady™ 170768
45.59 EUR valido fino al 2024-12-20
Usa il codice promo "21731" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Versatili: ideali per superfici curve come fiale, provette per centrifughe, provette di test, pipette e vetrini
- Affidabili: in grado di resistere a temperature estreme da -196°C a 130°C, all'immersione in azoto liquido e all'uso in autoclave
- Resistenti agli agenti chimici: resistono a etanolo, toluene, isopropanolo, xilene, DMSO, acido acetico al 50%, acido cloridrico al 10%, soluzione Clorox al 10%
- Sicure: realizzate con una sovralamina trasparente che protegge la stampa e mantiene la visibilità del contenuto
- Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Polyester | |
Labels | |
Laboratory Labeling | |
140 Labels/Cartridge | |
0.0019 in. | |
0.5 in. | |
5.6 cm |
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Black on White/Transparent | |
Die-cut | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-321°F to +230°F | |
0.5 x 2.2 in. | |
2.2 in. | |
0.5 in. |