Learn More
Brady™ Etichette in poliestere autolaminante per applicazioni criogeniche
Il poliestere autolaminante (B-461) è una pellicola trasparente con zona stampabile bianca opaca, ideale per l’etichettatura di cavi, l’identificazione in laboratorio o l’etichettatura generale nei casi in cui è necessario proteggere la scritta e l’eventuale grafica.
Marca: Brady™ 174343
62.02 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Buona resistenza alle sbavature, resistenza ai solventi e alle temperature estreme
- Temperatura di utilizzo da -196 a 110°C (da -320 a 230°F)
- Fornito in formato autolaminante con zona bianca stampabile a trasferimento termico e sovralamina traslucida per proteggere il testo
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Autoclavable | |
M6-73-461 | |
None | |
Matte | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
500 Labels | |
-321°F to +230°F | |
0.0019 in. | |
0.375 x 1.8 in. | |
1.8 in. | |
0.75 in. | |
0.375 in. | |
9.53 mm |
ASTM D 1000 | |
Permanent Acrylic | |
Clear, White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Component and Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-196°C to +110°C | |
0.048 mm | |
0.375 in. | |
45.72 mm | |
19.05 mm | |
9.53 mm |