Learn More
Brady™ Etichette in poliestere autolaminante per applicazioni criogeniche
Il poliestere autolaminante (B-461) è una pellicola trasparente con zona stampabile bianca opaca, ideale per l’etichettatura di cavi, l’identificazione in laboratorio o l’etichettatura generale nei casi in cui è necessario proteggere la scritta e l’eventuale grafica.
33.35€ - 580.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Rivestimento | None |
Finitura | Matte |
Materiale | Polyester |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17888144
|
Brady™
173702 |
Clear, White | 0.187 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut |
80.45€
pezzi 750 |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17818184
|
Brady™
174080 |
Clear, White | 0.375 x 1.125 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut |
65.35€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17838444
|
Brady™
174343 |
Clear, White | 0.375 x 1.8 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut |
93.75€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17838184
|
Brady™
174079 |
Clear, White | 0.5 x 1.125 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut |
86.95€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17888344
|
Brady™
174092 |
Clear, White | 0.5 x 1.65 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut |
122.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17848144
|
Brady™
174342 |
Clear, White | 0.5 x 1.8 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut |
147.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17808164
|
Brady™
174347 |
Clear, White | 0.5 x 2.2 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut |
33.35€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17848224
|
Brady™
174091 |
Clear, White | 0.6 x 1.8 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut |
41.35€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17864046
|
Brady™
174351 |
Clear, White | 0.6 x 1.625 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut |
65.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17821579
|
Brady™
173905 |
Clear, White | 0.75 x 3.75 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut |
78.80€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17868314
|
Brady™
174495 |
Clear, White | 1 x 2.625 in. | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | Die-cut |
580.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17878254
|
Brady™
174350 |
Clear, White | 1 x 2.625 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut |
57.90€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17824758
|
Brady™
173901 |
Yellow, Clear | 1 x 2.625 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut |
51.35€
1 rotolo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17858354
|
Brady™
174093 |
Clear, White | 1 x 1.75 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut |
51.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17891659
|
Brady™
173487 |
Clear, White | 1.5 x 2.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut |
98.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17888444
|
Brady™
173902 |
Clear, White | 1.5 x 3.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut |
78.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17828384
|
Brady™
174371 |
Clear, White | 2.625 x 0.6 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut |
80.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17839134
|
Brady™
174149 |
White | 50 ft. x 0.375 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Continuous |
55.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17838324
|
Brady™
174153 |
White | 50 ft. x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Continuous |
74.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Il poliestere autolaminante ha un adesivo acrilico permanente ed è stampabile a trasferimento termico
- Buona resistenza alle sbavature della stampa, resistenza ai solventi e alle temperature estreme
- Temperatura di utilizzo da -196 a 110°C (da -320 a 230°F)
Specifica
Autoclavable | |
None | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
No | |
-321°F to +230°F | |
0.0019 in. |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Component and Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling | |
Rectangle | |
-196°C to +110°C | |
0.048 mm |